Especificaciones
Punto de ebullición1413°C (1013 hPa)
CAS7647-14-5
Nombre del producto químico o materialSodium chloride
ColorBlanco
Punto de fusión801°C
Fórmula molecularNaCl
EnvasePolyethylene drum, open head
SinónimoHalite, Saline, Salt, Sea salt
GradoFCC
Peso molecular (g/mol)58.44
Porcentaje de pureza99.0-100.5%
Cantidad350 lb.
Unit SizeEach