Especificaciones
Punto de ebullición1413°C (1013 hPa)
CAS7647-14-5
Nombre del producto químico o materialSodium chloride
ColorBlanco
Punto de fusión801°C
Fórmula molecularNaCl
EnvaseDrum, HDPE Flowmor™ with fiber and foil
SinónimoHalite, Rock salt, Salt, Sea salt
GradoFCC
Peso molecular (g/mol)58.44
Cantidad50 kg
Unit SizeEach