Tapones de perfil bajo de PPCO Nalgene™ para viales de microenvasado: no estériles, embalaje a granel, natural
Tapones de perfil bajo de PPCO Nalgene™ para viales de microenvasado: no estériles, embalaje a granel, natural
Tapones de perfil bajo de PPCO Nalgene™ para viales de microenvasado: no estériles, embalaje a granel, natural
Tapones de perfil bajo de PPCO Nalgene™ para viales de microenvasado: no estériles, embalaje a granel, natural
Thermo Scientific™

Tapones de perfil bajo de PPCO Nalgene™ para viales de microenvasado: no estériles, embalaje a granel, natural

Identifique las muestras rápidamente con tapones de perfil bajo, codificados por colores moldeados con resina de PPCO de bajo contenido en metal y alta pureza.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColor
362821-0118Morado
362821-0110Natural
362821-0111Blanco
362821-0112Amarillo
362821-0114Verde
362821-0115Rojo
362821-0116Azul
362821-1111Ámbar
362821-1112Rosa
Número de catálogo 362821-0118
Precio (CLP)
-
Color:
Morado
Quickly identify samples using Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Low-Profile Micro Packaging Vial Closures, offered in a variety of colors. Closures are molded of high-purity, low metal-content polypropylene copolymer resin—excellent for PCR reagents.
Features:
  • Vials (listed separately) and closures are pressure-tested together at 7.5psig.
  • Non-sterile
  • Noncytotoxic and nonpyrogenic
  • Create a leakproof† seal when used with Nalgene Micro Packaging Vials

Ordering Information:

Micro Packaging Vial Closures are bulk packed without vials, 500 per inner bag, 1,000 per case. Order nonsterile vials separately (Cat. Nos. 362800, 362805).

El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información de nuestra información del cumplimiento normativo

Especificaciones
Certificaciones/conformidadISO 13485:2016
Material del cierreCopolímero de polipropileno
Tamaño del tapón11 mm
DescripciónTapones de perfil bajo para viales de microenvasado
N.º por caja1000
N.° por paquete500
Tipo de productoTapón
ColorMorado
Diámetro exterior (imperial)11 mm
MaterialPPCO
Línea de productosNalgene
Cantidad500 bolsas,1000 cajas
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 1000

Preguntas frecuentes

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.