Tapones de perfil alto de PPCO y color ámbar con codificadores cromáticos para viales de microenvasado Nalgene™: No estériles
Tapones de perfil alto de PPCO y color ámbar con codificadores cromáticos para viales de microenvasado Nalgene™: No estériles
Tapones de perfil alto de PPCO y color ámbar con codificadores cromáticos para viales de microenvasado Nalgene™: No estériles
Tapones de perfil alto de PPCO y color ámbar con codificadores cromáticos para viales de microenvasado Nalgene™: No estériles
Thermo Scientific™
Tapones de perfil alto de PPCO y color ámbar con codificadores cromáticos para viales de microenvasado Nalgene™: No estériles
Identifique muestras rápidamente con estos tapones de perfil alto de PPCO de color ámbar con insertos codificados por colores. Elimine el riesgo de las juntas tóricas al tiempo que proporciona una barrera para los reactivos sensibles a la luz.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColor
362825-0112Amarillo
362825-0111Blanco
362825-0113Naranja
362825-0114Verde
362825-0115Rojo
362825-0116Azul
362825-0117Dorado
362825-0118Morado
362825-0119Natural
362825-1110Verde azulado
362825-1111Ámbar
Número de catálogo 362825-0112
Precio (USD)
-
Color:
Amarillo
Identifique muestras rápidamente con tapones de perfil alto de copolímero de polipropileno (PPCO) de color ámbar con codificadores cromáticos para viales de microenvasado Thermo Scientific™ Nalgene™. No citotóxicos y apirógenos, estos cierres no utilizan juntas tóricas que puedan caerse o contaminar el contenido.
Características:
  • Los viales (enumerados por separado) y los tapones se prueban juntos bajo presión a 7,5 psig para el transporte aéreo.
  • El tapón es de rosca.
  • Los insertos codificados cromáticamente están fijados permanentemente y no contienen metales pesados tóxicos.
  • Los insertos no entran en contacto con el contenido del vial.
  • Los cierres son a prueba de fugas† si se utilizan con los viales de microenvasado Nalgene.
Información para pedidos:
Los tapones de los viales de microenvasado se envasan a granel sin viales, 500 por bolsa interior, 1000 por caja. Pida los viales no estériles ámbar por separado (n.º de cat. 362805).
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información de nuestra información del cumplimiento normativo
Especificaciones
Certificaciones/conformidadISO 13485:2016
Material del cierreCopolímero de polipropileno
Tamaño del tapón11 mm
DescripciónTapones de perfil alto con codificadores cromáticos para viales de microenvasado
N.º por caja1000
N.° por paquete500
Tipo de productoTapón
Tipo de tapónTapón de rosca
ColorAmarillo
Diámetro exterior (imperial)11 mm
MaterialPPCO
Línea de productosNalgene
Cantidad500 bolsas,1000 cajas
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 1000
Preguntas frecuentes
Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?
PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.