Nalgene™ Amber PPCO High Profile Closure with Color Coder for Micro Packaging Vial: 비멸균
Nalgene™ Amber PPCO High Profile Closure with Color Coder for Micro Packaging Vial: 비멸균
Nalgene™ Amber PPCO High Profile Closure with Color Coder for Micro Packaging Vial: 비멸균
Nalgene™ Amber PPCO High Profile Closure with Color Coder for Micro Packaging Vial: 비멸균
Thermo Scientific™

Nalgene™ Amber PPCO High Profile Closure with Color Coder for Micro Packaging Vial: 비멸균

시료를 빠르게 식별합니다. 나사 방식이고 높이가 높은 마개는 세포독성과 발열성이 없으며 떨어져서 내용물을 오염시킬 수 있는 위험한 O링을 사용하지 않습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호색상
362825-0115Red
362825-0111White
362825-0112Yellow
362825-0113Orange
362825-0114Green
362825-0116Blue
362825-0117Gold
362825-0118Purple
362825-0119Natural
362825-1110Teal
362825-1111Amber
카탈로그 번호 362825-0115
제품 가격(KRW)
338,000
Case of 1000
색상:
Red
제품 가격(KRW)
338,000
Case of 1000

Thermo Scientific™ Nalgene™ Amber PPCO High-Profile Closure with Color Coder for Micro Packaging Vial을 사용하여 시료를 신속하게 식별하십시오. 세포독성과 발열성이 없는 이 마개는 내용물에 빠지거나 오염시킬 수 있는 O링이 없습니다.

특징:

  • 바이알(별도 명시)과 마개는 항공 운송을 위해 7.5psig에서 모두 압력 테스트를 거쳤습니다.
  • 스크류 마개에 나사산이 있습니다.
  • 영구적으로 부착되는 색상 코드 인서트에는 독성 중금속이 함유되어 있지 않습니다.
  • 인서트가 바이알 내용물과 접촉하지 않습니다.
  • Nalgene Micro Packaging Vial과 함께 사용 시 마개 누액 방지†

주문 정보:
마이크로 패키징 바이알 마개는 바이알 없이 이너백당 500개, 케이스당 1000개 대량 패키지로 제공됩니다. 비멸균 갈색 바이알 별도 주문(카탈로그 번호 362805).

세포독성, USP Class VI, FDA 규정 준수—21 CFR 및 기타 규제 준수 정보를 제공하는 시료 제품 확인서는 다음에서 제공되거나 요청할 수 있습니다.규정 준수 확인서 데이터베이스

†누액방지라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2 psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. 참고: 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.

책임 보증 기간:
판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항:
내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

누액 방지라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2 psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. 참고: 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.

세포독성, USP Class VI, FDA 규정 준수—21 CFR 및 기타 규제 준수 정보를 제공하는 시료 제품 확인서는 다음에서 제공되거나 요청할 수 있습니다.규정 준수 확인서 데이터베이스

사양
인증/적합성ISO 13485:2016
마개 재질PPCO
마개 크기11 mm
설명High-profile closures w/color coders for micro packaging vials
케이스당 수1000
팩당 수500
제품 유형Closure
마개 유형Screw Cap
색상Red
직경(미터법) 외부11 mm
물질PPCO
제품라인Nalgene
수량500 Bag, 1000 Cs.
멸균Non-sterile
Unit SizeCase of 1000

자주 묻는 질문(FAQ)

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.