Acetonitrilo, 99,9 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Acetonitrilo, 99,9 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Acetonitrilo, 99,9 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Acetonitrilo, 99,9 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.053 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Ver todo
Frasco de vidrio AcroSeal™
Número de catálogo 364315000
Precio (EUR)
101,65
Precio exclusivo en nuestra web
113,00
Ahorro 11,35 (10%)
Each
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
101,65
Precio exclusivo en nuestra web
113,00
Ahorro 11,35 (10%)
Each
Identificadores químicos
CAS75-05-8
IUPAC Nameacetonitrile
Molecular FormulaC2H3N
InChI KeyWEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC#N
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Liquid
Appearance (Color)Clear colorless
Infrared spectrumConforms
Water=<0.001 %
GC>=99.85 %
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
RUO - Para uso exclusivo en investigación