1-metil-2-pirrolidinona, 99,5 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
1-metil-2-pirrolidinona, 99,5 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
1-metil-2-pirrolidinona, 99,5 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
1-metil-2-pirrolidinona, 99,5 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
1-metil-2-pirrolidinona, 99,5 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-metil-2-pirrolidinona, 99,5 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
364385000500 mL
Número de catálogo 364385000
Precio (USD)
-
Cantidad:
500 mL
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS872-50-4
IUPAC Name1-methylpyrrolidin-2-one
Molecular FormulaC5H9NO
InChI KeySECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMILESCN1CCCC1=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
GC>=99.5 %
Appearance (Form)Clear liquid
Infrared spectrumConforms
Water=<0.005 % (Coulometric)
Color scale=<50 APHA
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
RUO - Para uso exclusivo en investigación