Thermo Scientific™ 装置用固定ニードルオートサンプラーシリンジ
Thermo Scientific™ 装置用固定ニードルオートサンプラーシリンジ
Thermo Scientific™

Thermo Scientific™ 装置用固定ニードルオートサンプラーシリンジ

Thermo Scientific™ 装置用固定ニードルオートサンプラーシリンジは、幅広いボリュームにわたって正確さと再現性を備えています。
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)ニードルゲージ使用対象 (装置)
365005055μL26ゲージAS3000 、 AS2000オートサンプラー
3650052510μL25 gaugeTriPlus 、 AS3000 、 AS2000 、 AS200 、 AS800のオートサンプラー
3650058010μL23から26ゲージTriPlus 、 AS2000オートサンプラー
3650201910μL26ゲージTriPlus 、 AS2000オートサンプラー
365040475μL26ゲージTriPlus Autosampler
3652006010μL23ゲージTriPlus 、 AS3000 、 AS2000 、 AS200 、 AS800のオートサンプラー
3652006110μL23ゲージTriPlus 、 AS2000オートサンプラー
365C37015μL23ゲージAS3000 、 AS2000 、 AS200 、 AS800のオートサンプラー
365D185610μL26ゲージAS3000 、 AS2000 、 AS200 、 AS800のオートサンプラー
365D371110μL26ゲージAS3000 、 AS2000 、 AS200 、 AS800のオートサンプラー
365040450.5μL23ゲージTriPlus 、 AS3000オートサンプラー
365D297110 μL23 GCTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplers
365C02415 μL26s GTriPlus RSH Autosampler
製品番号(カタログ番号) 36500505
価格(JPY)
10,620
キャンペーン価格
Ends: 31-Mar-2026
17,700
割引額 7,080 (40%)
Each 1
お問い合わせください ›
容量(メートル法):
5μL
ニードルゲージ:
26ゲージ
使用対象 (装置):
AS3000 、 AS2000オートサンプラー

Thermo Scientific™ 固定ニードルオートサンプラーシリンジ、Thermo Scientific 機器用は、幅広いボリュームにわたって正確さと再現性を備えています。

  • ホウケイ酸ガラス製、金属フランジ付き
  • ニードルとプランジャーはステンレススチール製
  • フィールドで実証されたシリンジ設計
  • コーンチップ
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
概要5μLの、 26ゲージ; 50ミリメートルのL; AS3000は、 AS2000
ディスポーザブルNo
長さ(メートル法)50mm L
長さ(メートル法)ニードル50 mm
ニードルポイントスタイルCone
製品タイプGC Autosampler Syringe, Fixed Needle
使用対象 (装置)AS3000 、 AS2000オートサンプラー
ニードルゲージ26ゲージ
容量(メートル法)5μL
Unit SizeEach 1