Agujas de repuesto para jeringas de GC
Thermo Scientific™
Agujas de repuesto para jeringas de GC
Las agujas de repuesto Thermo Scientific™ para jeringas están disponibles para jeringas con aguja extraíble.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)Longitud de la aguja (métrico)
365RN372Jeringa Thermo Scientific modelo 365D373150 mm
36550040Jeringa Thermo Scientific modelo 3655004050 mm
36550046Jeringa Thermo Scientific modelo 3650052075 mm
36566480Jeringa Thermo 3650049080 mm
36566485Jeringas Thermo 36500495, 3650301550 mm
365RN215Jeringa Thermo Scientific modelo 365D117150 mm
365RN225Jeringas Thermo 365H2301/-F193/-G216/-H238/-I2611/-F1901/-G2091/-J288150 mm
365RN235Jeringa Thermo 365K304150 mm
Número de catálogo 365RN372
Precio (MXN)
-
Para utilizar con (equipo):
Jeringa Thermo Scientific modelo 365D3731
Longitud de la aguja (métrico):
50 mm
Las agujas de repuesto Thermo Scientific™ para jeringas están disponibles para jeringas con aguja extraíble.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Descripción365RN372
Longitud de la aguja (imperial)1,9685 in
Longitud de la aguja (métrico)50 mm
Estilo de punta de agujaCono
Tipo de productoAguja de jeringa de repuesto
Tipo de conexiónExtraíble
Para utilizar con (equipo)Jeringa Thermo Scientific modelo 365D3731
Calibre de aguja23 G
Volumen (métrico)10 μl
Unit SizeEach