D(+)-Fenchona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
D(+)-Fenchona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
D(+)-Fenchona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

D(+)-Fenchona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 4695-62-9 | C10H16O | 152.24 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
36629025025 gFrasco de vidrio
Número de catálogo 366290250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS4695-62-9
IUPAC Name(1S,4R)-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Molecular FormulaC10H16O
InChI KeyLHXDLQBQYFFVNW-XCBNKYQSSA-N
SMILESCC1(C)[C@@H]2CC[C@@](C)(C2)C1=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
GC>=96.0 %
Refractive index1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only