4-Hidroxicarbazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Hidroxicarbazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Hidroxicarbazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Hidroxicarbazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 52602-39-8 | C12H9NO | 183.21 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 366960050
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS52602-39-8
IUPAC Name9H-carbazol-4-ol
Molecular FormulaC12H9NO
InChI KeyUEOHATPGKDSULR-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC1=CC=CC2=C1C1=C(N2)C=CC=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Infrared spectrumConforms
Melting point163°C to 168°C
HPLC>=98.0 %
Appearance (Color)Tan to dark brown
Appearance (Form)Powder

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only