Ethylendiacrylat, 90 %, stabailisiert, Thermo Scientific Chemicals
Ethylendiacrylat, 90 %, stabailisiert, Thermo Scientific Chemicals
Ethylendiacrylat, 90 %, stabailisiert, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ethylendiacrylat, 90 %, stabailisiert, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2274-11-5 | C8H10O4 | 170.17 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 366970250
Preis (EUR)
522,00
Each
Menge:
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
522,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS2274-11-5
IUPAC Name2-(prop-2-enoyloxy)ethyl prop-2-enoate
Molecular FormulaC8H10O4
InChI KeyKUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESC=CC(=O)OCCOC(=O)C=C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Stabilizer100 to 400 ppm MEHQ
Appearance (Form)Liquid
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Refractive index1.4520 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only