Tubos criogénicos para bancos biológicos y cultivo celular Nunc™
Tubos criogénicos para bancos biológicos y cultivo celular Nunc™
Tubos criogénicos para bancos biológicos y cultivo celular Nunc™
Tubos criogénicos para bancos biológicos y cultivo celular Nunc™
Tubos criogénicos para bancos biológicos y cultivo celular Nunc™
Thermo Scientific™

Tubos criogénicos para bancos biológicos y cultivo celular Nunc™

Almacene muestras a temperaturas desde la refrigeración general hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido con los tubos criogénicos para biobancos y cultivo celular, disponibles con roscas internas o externas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoForma del fondoCapacidad (métrico)Estilo de roscaModelo
367997Redondo<3,6/mlInternoNo independiente
374080Cónicos0,5 mlInternoIndependiente
374081Cónicos1 mlInternoIndependiente
375353Cónicos1 mlExternoIndependiente
347597Cónicos1 mlExternoIndependiente
377224Cónicos1.0 mlInternoIndependiente
366656Cónicos1 mlInternoIndependiente
375418Forma redonda1.8 mlExternoIndependiente
340711Redondo1.8 mlExternoNo independiente
347627Redondo1.8 mlExternoIndependiente
377267Forma redonda1.8 mlInternoIndependiente
368632Forma redonda1.8 mlInternoIndependiente
363401Forma redonda1.8 mlInternoNo independiente
351934Redondo<1,8/mlInternoNo independiente
379189Redondo3.6 mlInternoIndependiente
366524Redondo3.6 mlInternoNo independiente
337516Forma redonda4.5 mlExternoIndependiente
347643Forma redonda4.5 mlExternoIndependiente
379146Cónicos4.5 mlInternoIndependiente
363452Redondo4.5 mlInternoNo independiente
Número de catálogo 367997
Precio (MXN)
-
Forma del fondo:
Redondo
Capacidad (métrico):
<3,6/ml
Estilo de rosca:
Interno
Modelo:
No independiente

Almacene muestras a temperaturas desde la refrigeración general hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido con los tubos criogénicos para biobancos y cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™, disponibles con roscas internas o externas.

Características:
  • Tubos compatibles con diagnóstico in vitro (IVD), sin pirógenos y de materias primas sin mutagénesis ni citotoxinas para una mayor seguridad de las muestras
  • Con certificación SAL a 10-6 para la mayor garantía de esterilización disponible
  • Aptos para el almacenamiento a temperaturas desde la de refrigeración general de almacenamiento (+4 °C) hasta la de la fase gaseosa del nitrógeno líquido
  • Versiones no esterilizadas, sin tapón y a granel disponibles para aplicaciones menos exigentes
Especificaciones
AntirrotaciónNo
Capacidad (imperial)0,1217 oz
Color del tapónClear
Tipo de tapónTapón de rosca (no incluido)
Sin ADNasa
Diámetro exterior (imperial)0,492 in
Diámetro (métrico)12,5 mm
Longitud (imperial)2,756 in
Longitud (métrico)70 mm
Envase1500
Cantidad de embalaje1500/caja
Impreso
Línea de productosNunc
Sin ARNasa
ModeloNo independiente
Vapor LN2 (a -150 °C)
Forma del fondoRedondo
Capacidad (métrico)<3,6/ml
MaterialPolipropileno
Tipo de productoTubo criogénico
EsterilidadNo estéril
Estilo de roscaInterno
Unit SizeCase of 1500

Preguntas frecuentes

Will the heat required to properly seal Nunc CryoFlex Tube Wrap adversely affect my cells?

Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes are normally placed in a 4 degrees C ice bath during cell inoculation in the cryogenic tube. The heat required to shrink the polyethylene Nunc CryoFlex Tube Wrap will not raise the internal temperature enough to damage the cells. At this stage, cryoprotective agents are added.

What protocol should I follow for thawing cells, if my Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes were previously immersed in liquid nitrogen without Nunc CryoFlex Tube Wrap?

We recommend the following protocol for thawing cells immersed in liquid nitrogen without Nunc CryoFlex Tube Wrap:
- Wear appropriate protective clothing including gloves, face guard, etc., during all transfer processes.
- The Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes should be stored at least 24 hr in the gas phase of the liquid nitrogen freezer. This should allow trapped liquid nitrogen to evaporate and escape slowly, thereby reducing the possible pressure in the cryogenic tube.
- After at least 24 hr storage in the gas phase, the cryogenic tube may be put into a water bath and covered with a towel.
- After thawing, the contents of the cryogenic tube can be transferred.

Can I immerse Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes in liquid nitrogen (liquid phase) for storage?

Of the Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes, we recommend the internally threaded design, incorporating a silicon gasket, for liquid nitrogen immersion. At ultra low temperatures, any sealing material becomes inflexible. A theoretical risk of leakage is present when any mechanical closure is used. To facilitate leakproof storage, mechanically closed containers must be hermetically sealed in a protective envelope.

The Nunc cryo products includes Nunc CryoFlex Tube Wrap, a heat sealable polyethylene tubing designed for cryogenic tube encasement. The use of cryogenic tubes for freezing in liquid nitrogen (liquid phase) storage without CryoFlex tubing poses a safety hazard.
WARNING: Do not use Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes in liquid phase of liquid nitrogen unless correctly sealed in Nunc CryoFlex Tube Wrap (Cat. No. 343958). Improper use may cause entrapment of liquefied nitrogen inside the vial and lead to pressure build-up, resulting in possible explosion or biohazard release. Use appropriate safety procedures as outlined in the Nalge Nunc International Cryopreservation Manual when handling and disposing of the vials.

What is the difference between your Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes with internal threads and external threads?

Internally threaded Nunc Biobanking and Cell Culture Tubes are designed for vapor phase liquid nitrogen freezing. The cap incorporates a silicon gasket to enhance sealing properties.
Externally threaded Nunc Biobanking and Cell Culture Tubes are designed for mechanical freezing. The external screw cap reduces risk of contamination due to handling.

Can I autoclave Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes?

We do not recommend autoclaving Nunc Biobanking and Cell Culture Tubes, even though they are made of polypropylene with polyethylene caps and stoppers.