Triolein, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Triolein, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Triolein, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Triolein, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 122-32-7 | C57H104O6 | 885.45 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 mL
5 mL
25 mL
100 mL
Katalognummer 368121000
Preis (EUR)
1.682,00
Each
Menge:
100 mL
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
1.682,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS122-32-7
IUPAC Name1,3-bis[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propan-2-yl (9Z)-octadec-9-enoate
Molecular FormulaC57H104O6
InChI KeyPHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Refractive index1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
Appearance (Form)Liquid
HPLC>=97.5 %
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only