Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tube
Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tube
Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tube
Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tube
Thermo Scientific™

Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tube

일반 냉장 보관부터 증기상 액체 질소를 이용한 보관에 이르기까지 시료 보관을 위해 Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tube를 사용해보십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호하단 형상용량(미터법)스레드 유형스타일제품 사이즈
368632PKRound (Self-standing)1.8 mLInternalWriting SurfacePack of 450
374080Conical (Self-standing)0.5 mLInternalNo Writing Surface, A-R BaseCase of 960
374081Conical (Self-standing)1 mLInternalWriting SurfaceCase of 960
375353Conical (Self-standing)1 mLExternalWriting Surface, A-R BaseCase of 2000
375353PK
375353으로도 사용됨
Conical (Self-standing)1 mLExternalWriting Surface, A-R BasePack of 500
347597Conical (Self-standing)1 mLExternalNo Writing Surface, A-R BaseCase of 2000
347597PK
347597으로도 사용됨
Conical (Self-standing)1 mLExternalNo Writing Surface, A-R BasePack of 500
377224Conical (Self-standing)1 mLInternalWriting Surface, A-R BaseCase of 2000
377224PKConical (Self-standing)1 mLInternalWriting Surface, A-R BasePack of 500
366656Conical (Self-standing)1 mLInternalWriting SurfaceCase of 2000
366656PK
366656으로도 사용됨
Conical (Self-standing)1 mLInternalWriting SurfacePack of 500
375418Round (Self-standing)1.8 mLExternalWriting Surface, A-R BaseCase of 1800
375418PK
375418으로도 사용됨
Round (Self-standing)1.8 mLExternalWriting Surface, A-R BasePack of 450
347627Round (Self-standing)1.8 mLExternalNo Writing Surface, A-R BaseCase of 1800
347627PK
347627으로도 사용됨
Round (Self-standing)1.8 mLExternalNo Writing Surface, A-R BasePack of 450
377267Round (Self-standing)1.8 mLInternalWriting Surface, A-R BaseCase of 1800
377267PKRound (Self-standing)1.8 mLInternalWriting Surface, A-R BasePack of 450
368632Round (Self-standing)1.8 mLInternalWriting SurfaceCase of 1800
363401Round1.8 mLInternalWriting SurfaceCase of 2000
363401PK
363401으로도 사용됨
Round1.8 mLInternalWriting SurfacePack of 500
351934Round1.8 mLInternalWriting Surface, No CapCase of 2500
379189Round (Self-standing)3.6 mLInternalWriting Surface, A-R BaseCase of 1600
379189PK
379189으로도 사용됨
Round (Self-standing)3.6 mLInternalWriting Surface, A-R BasePack of 400
366524Round3.6 mLInternalWriting SurfaceCase of 1600
366524PK
366524으로도 사용됨
Round3.6 mLInternalWriting SurfacePack of 400
367997Round3.6 mLInternalWriting Surface, No CapCase of 1500
337516Round (Self-standing)4.5 mLExternalWriting Surface, A-R BaseCase of 1200
337516PK
337516으로도 사용됨
Round (Self-standing)4.5 mLExternalWriting Surface, A-R BasePack of 300
347643Round (Self-standing)4.5 mLExternalNo Writing Surface, A-R BaseCase of 1200
347643PK
347643으로도 사용됨
Round (Self-standing)4.5 mLExternalNo Writing Surface, A-R BasePack of 300
379146Conical (Self-standing)4.5 mLInternalWriting Surface, A-R BaseCase of 1200
379146PK
379146으로도 사용됨
Conical (Self-standing)4.5 mLInternalWriting Surface, A-R BasePack of 300
363452Round4.5 mLInternalWriting SurfaceCase of 1200
363452PK
363452으로도 사용됨
Round4.5 mLInternalWriting SurfacePack of 300
카탈로그 번호 368632PK
제품 가격(KRW)
201,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
236,000
할인액 35,000 (15%)
Pack of 450
하단 형상:
Round (Self-standing)
용량(미터법):
1.8 mL
스레드 유형:
Internal
스타일:
Writing Surface
Unit Size:
Pack of 450
제품 가격(KRW)
201,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
236,000
할인액 35,000 (15%)
Pack of 450

일반 냉장 보관부터 증기상 액체 질소를 이용한 보관에 이르기까지 시료 보관을 위해 내부 또는 외부 스레드(threads)를 가진 Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tube를 사용해보십시오.

특징:
  • 세포독성과 발열인자가 없고 돌연변이를 일으키는 원료를 함유하지 않은 IVD 호환 튜브로서 시료를 보다 안전하게 보호
  • SAL 10-6 인증으로 최상의 멸균도 보장
  • 일반 냉장 보관(+4°C)부터 증기상 액체 질소 보관까지 모두 적합
  • 까다롭지 않은 애플리케이션을 위해 벌크, 마개를 씌우지 않은, 비멸균 형태로도 제공함
보증: 90일
내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
회전 방지No
용량(영국식 단위)0.06086 oz.
마개 재질Polypropylene
마개 유형Screw Cap
DNase 없음Yes
직경(영국식 단위) 외부0.492 in.
직경(미터법)12.5 mm
그린 기능ACT Ecolabel (Silver)
길이(영국식 단위)1.929 in.
길이(미터법)49 mm
팩당 수450
포장 수량450 Pk.
인쇄됨Yes
제품라인Nunc
RNase 없음Yes
스타일Writing Surface
증기 LN2(-150°C까지)Yes
하단 형상Round (Self-standing)
용량(미터법)1.8 mL
물질Polypropylene
제품 유형Cryogenic Storage Tube
멸균Sterile
스레드 유형Internal
Unit SizePack of 450

자주 묻는 질문(FAQ)

Will the heat required to properly seal Nunc CryoFlex Tube Wrap adversely affect my cells?

Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes are normally placed in a 4 degrees C ice bath during cell inoculation in the cryogenic tube. The heat required to shrink the polyethylene Nunc CryoFlex Tube Wrap will not raise the internal temperature enough to damage the cells. At this stage, cryoprotective agents are added.

What protocol should I follow for thawing cells, if my Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes were previously immersed in liquid nitrogen without Nunc CryoFlex Tube Wrap?

We recommend the following protocol for thawing cells immersed in liquid nitrogen without Nunc CryoFlex Tube Wrap:
- Wear appropriate protective clothing including gloves, face guard, etc., during all transfer processes.
- The Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes should be stored at least 24 hr in the gas phase of the liquid nitrogen freezer. This should allow trapped liquid nitrogen to evaporate and escape slowly, thereby reducing the possible pressure in the cryogenic tube.
- After at least 24 hr storage in the gas phase, the cryogenic tube may be put into a water bath and covered with a towel.
- After thawing, the contents of the cryogenic tube can be transferred.

Can I immerse Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes in liquid nitrogen (liquid phase) for storage?

Of the Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes, we recommend the internally threaded design, incorporating a silicon gasket, for liquid nitrogen immersion. At ultra low temperatures, any sealing material becomes inflexible. A theoretical risk of leakage is present when any mechanical closure is used. To facilitate leakproof storage, mechanically closed containers must be hermetically sealed in a protective envelope.

The Nunc cryo products includes Nunc CryoFlex Tube Wrap, a heat sealable polyethylene tubing designed for cryogenic tube encasement. The use of cryogenic tubes for freezing in liquid nitrogen (liquid phase) storage without CryoFlex tubing poses a safety hazard.
WARNING: Do not use Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes in liquid phase of liquid nitrogen unless correctly sealed in Nunc CryoFlex Tube Wrap (Cat. No. 343958). Improper use may cause entrapment of liquefied nitrogen inside the vial and lead to pressure build-up, resulting in possible explosion or biohazard release. Use appropriate safety procedures as outlined in the Nalge Nunc International Cryopreservation Manual when handling and disposing of the vials.

What is the difference between your Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes with internal threads and external threads?

Internally threaded Nunc Biobanking and Cell Culture Tubes are designed for vapor phase liquid nitrogen freezing. The cap incorporates a silicon gasket to enhance sealing properties.
Externally threaded Nunc Biobanking and Cell Culture Tubes are designed for mechanical freezing. The external screw cap reduces risk of contamination due to handling.

Can I autoclave Nunc Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes?

We do not recommend autoclaving Nunc Biobanking and Cell Culture Tubes, even though they are made of polypropylene with polyethylene caps and stoppers.