SuperSignal™ ELISA Femto Substrate
Thermo Scientific™

SuperSignal™ ELISA Femto Substrate

El sustrato para ELISA SuperSignal Femto de Thermo Scientific está formulado para una detección de proteínas superior y una linealidadMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
37075Kit de 100 ml
37074Kit de 250 ml
Número de catálogo 37075
Precio (MXN)
-
Cantidad:
Kit de 100 ml
Pedido a granel o personalizado
El sustrato para ELISA SuperSignal Femto de Thermo Scientific está formulado para una detección de proteínas superior y una linealidad a niveles mínimos en aplicaciones ELISA quimioluminiscentes.

Características del sustrato para ELISA SuperSignal Femto:

• Generación de luz inmediata: señal intensa generada inmediatamente tanto a temperatura ambiente como a 37 °C; emite luz a 425 nm
• Linealidad a niveles mínimos mejorada: fácil detección de cantidades bajas de proteínas con relaciones señal-ruido altas y linealidad a niveles mínimos de las curvas de respuesta y dosis
• Alta sensibilidad: detección a nivel de femtogramos de proteínas objetivo en ELISA
• Reducción del tiempo de ensayo: la alta sensibilidad permite reducir las fases de incubación de ELISA
• Estabilidad: almacenamiento durante seis meses a temperatura ambiente o durante un mínimo de 12 meses a 4 °C con una estabilidad de la solución de trabajo de 6 horas

El sustrato para ELISA SuperSignal Femto proporciona una mayor sensibilidad en análisis ELISA o en cualquier otro ensayo basado en solución mediante sustratos quimioluminiscentes para la detección y cuantificación de enzimas. Estos análisis ELISA pueden realizarse en un tubo de ensayo o en una microplaca y se cuantifican midiendo las unidades de luz relativa (RLU) en un luminómetro.

El sustrato para ELISA SuperSignal utiliza un sistema potenciador mejorado que satisface las necesidades de las aplicaciones de detección de alto rendimiento (HTS) y de los ensayos de diagnóstico. El sustrato para ELISA SuperSignal Femto genera luz detectable en un minuto tras la adición de HRP soluble en cantidades mínimas, lo cual permite ganar hasta 30 minutos por ensayo. Esta característica hace que el sustrato para ELISA SuperSignal Femto sea ideal para aplicaciones de HTS con la capacidad de realizar hasta 100 000 ensayos en equipos robóticos.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Método de detecciónQuimioluminiscente
Línea de productosSuperSignal
Propiedades de sustratoSustrato químico
Tipo de sustratoHRP (peroxidasa de rábano picante)
Tipo de productoSustrato ELISA
CantidadKit de 100 ml
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Estable durante un año a 4 °C o seis meses a temperatura ambiente. El producto se envía a temperatura ambiente.

Preguntas frecuentes

What type of instrument do I use to read the plates detected with the SuperSignal ELISA Femto Maximum Sensitivity Substrate?

A luminometer is used to measure relative light units.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

What microplates work best with the SuperSignal ELISA Femto Maximum Sensitivity Substrate?

White plates provide the best signal-to-noise ratio. Black plates provide lower background but less detectable signal. Here are two suggestions we offer for white plates:

-Pierce 96-Well Polystyrene Plates, White Opaque (Cat. No. 15042)
-Nunc FluoroNunc/LumiNunc 96-Well Plates (Cat. No. 437796)

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

What signal duration occurs with SuperSignal ELISA Femto Maximum Sensitivity Substrate?

Maximum signal is reached within two minutes and then declines steadily until it is neglible after twenty minutes.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

How sensitive is SuperSignal ELISA Femto Maximum Sensitivity Substrate?

Our researchers have detected down to 168 fg of interleukin-2 in sandwich ELISA.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.

Can I dilute the SuperSignal ELISA Femto Maximum Sensitivity Substrate working reagent if my signal is too intense?

We do not recommend diluting the working reagent. It is better to dilute or otherwise optimize primary and or secondary antibody concentrations or use more washes between incubation steps.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Assays and Analysis Support Center.