Sodium hydroxide, 95.0-100.5%, pellets, FCC, NF, GMP, J.T.Baker™
Sodium hydroxide, 95.0-100.5%, pellets, FCC, NF, GMP, J.T.Baker™
Avantor™

Sodium hydroxide, 95.0-100.5%, pellets, FCC, NF, GMP, J.T.Baker™

This product is GMP Manufactured and meets N.F. and F.C.C. Requirements.Más información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
125 g
500 g
2.5 kg
12 kg
25 kg
80 lb.
110 lb.
220 lb.
Número de catálogo 3728-05
Precio (USD)
-
Solicite un presupuesto
Cantidad:
2.5 kg
This product is GMP Manufactured and meets N.F. and F.C.C. Requirements.
Especificaciones
Punto de ebullición1390°C (1013 hPa)
CAS1310-73-2
Nombre del producto químico o materialSodium hydroxide
ColorWhite
Punto de fusión323°C
Fórmula molecularNaOH
EnvasePolyethylene pail, screw top
SinónimoCaustic soda, Lye, Sodium hydrate, Soda lye
GradoFCC/NF
Peso molecular (g/mol)40
Porcentaje de pureza95.0-100.5%
Cantidad2.5 kg
Unit Size2.5 kg