1-Metilpirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Metilpirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Metilpirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-Metilpirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 930-36-9 | C4H6N2 | 82.1 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidadEnvase
37354010010 gFrasco de vidrio
Número de catálogo 373540100
Precio (USD)
-
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS930-36-9
IUPAC Name1-methyl-1H-pyrazole
Molecular FormulaC4H6N2
InChI KeyUQFQONCQIQEYPJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESCN1C=CC=N1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Infrared spectrumConforms
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
GC>=97.5 %
Appearance (Form)Liquid
Refractive index1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only