Tubos ScrewTop de 1,0 ml Matrix™
Tubos ScrewTop de 1,0 ml Matrix™
Tubos ScrewTop de 1,0 ml Matrix™
Tubos ScrewTop de 1,0 ml Matrix™
Tubos ScrewTop de 1,0 ml Matrix™
Thermo Scientific™

Tubos ScrewTop de 1,0 ml Matrix™

Green features
Almacene las muestras de manera segura a baja temperatura, incluido nitrógeno líquido en fase de vapor, con los tubos ScrewTop de 1,0 ml Thermo Scientific™ Matrix™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColor del tapónColorEnvase
3741AMBRojoÁmbar5 gradillas con cierre de 96 tubos
3740IncoloraTransparentecaso
3740REDRojoTransparenteA granel, 480 tubos
3740YELAmarilloTransparenteA granel, 480 tubos
3740BLUAzulTransparenteA granel, 480 tubos
3740GREVerdeTransparenteA granel, 480 tubos
3740WHIBlancaTransparenteA granel, 480 tubos
3740PURMoradoTransparenteA granel, 480 tubos
3741IncoloraTransparenteCaja
3741REDRojoTransparente5 gradillas con cierre de 96 tubos
3741YELamarilloTransparente5 gradillas con cierre de 96 tubos
3741BLUAzulTransparente5 gradillas con cierre de 96 tubos
3741GREVerdeTransparente5 gradillas con cierre de 96 tubos
3741WHIBlancaTransparente5 gradillas con cierre de 96 tubos
3741PURMoradoTransparente5 gradillas con cierre de 96 tubos
3742n.a.TransparenteCaja
3742AMBn.a.Ámbar5 gradillas con cierre de 96 tubos
3741-WPIncoloraTransparente5 gradillas con cierre de 96 tubos
Número de catálogo 3741AMB
Precio (MXN)
-
Color del tapón:
Rojo
Color:
Ámbar
Envase:
5 gradillas con cierre de 96 tubos

Almacene las muestras de manera segura a baja temperatura, incluido nitrógeno líquido en fase de vapor, con los tubos con cuello de rosca de 1,0 ml Thermo Scientific™ Matrix™.Estos tubos están moldeados con resinas de calidad médica y tienen un código de barras 2D permanente de alto contraste.Si se utilizan con lectores de códigos de barras 2D Thermo Scientific™ VisionMate™, equipos de colocación de tapones manuales y automáticos, y opciones de etiquetado, los tubos ScrewTop 2D satisfacen toda una serie de necesidades de almacenamiento automáticas y manuales a largo plazo.

Protección de muestras fiable

  • Los tubos están hechos de polipropileno virgen de calidad médica de clase VI
  • Los tapones ScrewTop cuentan con una junta de silicona suave que se adapta a las superficies de unión para garantizar la conservación de la muestra
  • Las gradillas son de acrilonitrilo butadieno estireno resistente (ABS) para proteger los tubos en caso de caída accidental
  • Los tubos ScrewTop son compatibles con el almacenamiento hasta -196 °C

Seguimiento seguro

  • El código de barras 2D único y permanente está grabado con láser en el fondo de cada tubo
  • El código de barras 2D permite explorar y decodificar tubos de una sola vez sin necesidad de extraerlos de la gradilla y asociar los datos con cada tubo
  • Compatible con nuestra gama de lectores VisionMate

Formato de almacenamiento superior

  • Las gradillas con cierre en formato ANSI maximizan el espacio de almacenamiento y son compatibles con pipetas manuales multicanal o equipos automatizados de manipulación de líquidos
  • Hay disponibles varias opciones de colocación y retirada de tapones para manipular un solo tubo, 8 tubos o 96 tubos al mismo tiempo

Control de calidad exhaustivo

  • Se escanea cada código de barras 2D para comprobar si es legible
  • Se comprueba cada código de barras 2D en la base de datos de todos los códigos de barras 2D Thermo Scientific anteriores para asegurarse de que no hay ningún duplicado
  • Cada tubo es sometido a un control de detección de fugas para garantizar su integridad y la seguridad de las muestras
  • Todos los tubos se suministran sin ADN, ARNnasa, ADNasa, endotoxinas y citotoxinas
Especificaciones
Capacidad (imperial)0,0338 fl oz
Color del tapónRojo
Material del cierrePolipropileno virgen clase VI de grado médico con junta moldeada de elastómero termoplástico
ColorÁmbar
Sin ADNasaSí
N.º por caja5
N.° por paquete5
Envase5 gradillas con cierre de 96 tubos
Línea de productosMatrix
Capacidad (métrico)1 ml
Fit for PurposeEstéril y preparado para PCR
MaterialPolipropileno
Tipo de productoTubo con tapón de rosca, Código de barras 2D
EsterilidadEstéril
Unit SizeCase of 480

Preguntas frecuentes

Do you offer Thermo Scientific storage tubes for storing light-sensitive samples?

We offer the following 0.5 mL and 1.0 mL Matrix 2D ScrewTop amber-colored resin storage tubes with red screw caps:
Cat. No.; Description; Quantity 3741AMB; 1.0 mL, Amber, 2D Barcoded, V-bottom, ScrewTop with caps, Sterile; 5 latch racks of 96/case 3742AMB; 1.0 mL, Amber, 2D Barcoded, V-bottom, ScrewTop without caps, Sterile; 5 latch racks of 96/case 3743AMB; 0.5 mL, Amber, 2D Barcoded, V-bottom, ScrewTop with caps, Sterile; 5 latch racks of 96/case 3745AMB; 0.5 mL, Amber, 2D Barcoded, V-bottom, ScrewTop without caps, Sterile; 5 latch racks of 96/case