Matrix™ 1.0mL ScrewTop Tube
Matrix™ 1.0mL ScrewTop Tube
Matrix™ 1.0mL ScrewTop Tube
Matrix™ 1.0mL ScrewTop Tube
Matrix™ 1.0mL ScrewTop Tube
Matrix™ 1.0mL ScrewTop Tube
Thermo Scientific™

Matrix™ 1.0mL ScrewTop Tube

Green features
Thermo Scientific™ Matrix™ 1.0mL ScrewTop Tube는 증기상 액체 질소를 포함한 저온의 시료를 안전하게 보관할 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호마개 색상색상포장제품 사이즈
3741BLUBlueClear5 Latch Racks of 96 TubesCase of 480
3740ColorlessClearBulk, 480 Tubes-
3740TS
3740으로도 사용됨
ColorlessCaseCase of 480
3740REDRedClearBulk, 480 TubesCase of 480
3740YELYellowClearBulk, 480 TubesCase of 480
3740BLUBlueClearBulk, 480 TubesCase of 480
3740GREGreenClearBulk, 480 TubesCase of 480
3740WHIWhiteClearBulk, 480 TubesCase of 480
3740PURPurpleClearBulk, 480 TubesCase of 480
3741ColorlessClear5 Latch Racks of 96 TubesCase of 480
3741REDRedClear5 Latch Racks of 96 TubesCase of 480
3741YELYellowClear5 Latch Racks of 96 TubesCase of 480
3741GREGreenClear5 Latch Racks of 96 TubesCase of 480
3741WHIWhiteClear5 Latch Racks of 96 TubesCase of 480
3741PURPurpleClear5 Latch Racks of 96 TubesCase of 480
3742Not IncludedClear5 Latch Racks of 96 TubesCase of 480
3742AMBNot IncludedAmber5 Latch Racks of 96 TubesCase of 480
3741AMBRedAmber5 Latch Racks of 96 TubesCase of 480
3741-WPColorlessClear5 Latch Racks of 96 TubesCase of 480
카탈로그 번호 3741BLU
제품 가격(KRW)
-
마개 색상:
Blue
색상:
Clear
포장:
5 Latch Racks of 96 Tubes
Unit Size:
Case of 480

Thermo Scientific™ Matrix™ 1.0mL ScrewTop Tube는 증기상 액체 질소를 포함한 저온의 시료를 안전하게 보관할 수 있습니다. 이 튜브는 의료 등급 수지를 이용하여 몰드 제작되었으며 눈에 잘 띄는 고대비 2D 바코드가 영구적으로 표시되어 있습니다. Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D barcode reader, 자동 및 수동 캡핑 장비, 라벨링 옵션과 결합하여 사용되는 이 2D 스크류탑 튜브는 다양한 자동 및 수동 장기 보관용으로 사용할 수 있습니다.

믿을 수 있는 시료 보호

  • Class VI 의료 등급 버진 폴리프로필렌(virgin polypropylene)으로 제조된 튜브
  • 스크류탑 캡은 접합면에 소프트 실리콘 개스킷을 사용해 시료를 완벽하게 보존
  • 랙은 견고한 ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene)로 제작되므로 실수로 떨어뜨릴 경우에도 튜브가 보호됨
  • 최저 -196°C까지 보관 가능한 스크류탑 튜브

추적성 확보

  • 고유의 2D 튜브 바코드가 각 튜브의 하단에 영구적으로 레이저 에칭 처리됨
  • 튜브의 2D 바코드를 통해 랙으로부터 튜브를 꺼내지 않고도 한 번에 스캔 및 디코딩할 수 있으며 데이터를 각 튜브별로 연결 가능
  • Thermo Scientific의 VisionMate reader 제품군과 호환

보관에 효과적인 구조

  • ANSI-format의 래치 랙이 보관 공간을 극대화하고 다중 채널 수동 피펫 또는 자동 액체 처리 장비와 함께 사용 가능
  • 단일 튜브, 8개의 튜브 또는 96개의 튜브를 동시에 조작하기 위해 여러 캡핑/디캡핑 옵션 사용 가능

엄격한 품질 관리

  • 모든 2D 바코드에 대한 판독성(readability) 검사
  • 중복된 바코드가 없도록 이전의 모든 Thermo Scientific 2D 바코드 데이터베이스를 기준으로 2D 바코드 전체에 대한 확인 작업 완료
  • 시료의 무결성과 안전성을 보장하기 위해 모든 튜브에 대한 누액 시험 실시
  • 모든 튜브는 DNA, RNase, DNase, 엔도톡신 및 세포독성이 없는 상태로 제공됨
책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 예외 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다. 내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
바코드Non-proprietary, 12x12 Data-matrix with ECC200 Built-in Error Correction
용량(영국식 단위)0.0338 fl oz.
마개 색상Blue
마개 포함Yes
마개 재질Virgin Class VI Medical Grade Polypropylene with Molded-in thermoplastic elastomer gasket
색상Clear
DNase 없음Yes
그린 기능ACT Ecolabel (Gold)
포장5 Latch Racks of 96 Tubes
제품라인Matrix
오토클레이브 가능Not Autoclavable
하단 형상Conical
용량(미터법)1.0 mL
Fit for PurposeSterile and PCR Ready
물질Polypropylene (Medical Grade)
제품 유형Screw Top Tube
멸균Sterile
Unit SizeCase of 480