Matrix™ 500μL ScrewTop Tube
Actual product may vary
Thermo Scientific™

Matrix™ 500μL ScrewTop Tube

Green features
Thermo Scientific™ Matrix™ 500μL ScrewTop 튜브를 이용하여 증기상 액체 질소를 포함하여 저온에서 시료를 안전하게 보관합니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호마개 색상포장제품 유형
3743BLUBlueBulkScrew Top Tube
3743ColorlessBulkScrew Top Tube
3743REDRedBulkScrew Top Tube
3743YELYellowBulkScrew Top Tube
3743GREGreenBulkScrew Top Tube
3743WHIWhiteBulkScrew Top Tube
3743PURPurpleBulkScrew Top Tube
3744Colorless5 Latch Racks of 96 TubesScrew Top Tube
3744REDRed5 Latch Racks of 96 TubesScrew Top Tube
3744YELYellow5 Latch Racks of 96 TubesScrew Top Tube
3744BLUBlue5 Latch Racks of 96 TubesScrew Top Tube
3744GREGreen5 Latch Racks of 96 TubesScrew Top Tube
3744WHIWhite5 Latch Racks of 96 TubesScrew Top Tube
3744PURPurple5 Latch Racks of 96 TubesScrew Top Tube
3745Not Included5 Latch Racks of 96 TubesScrew Top Tube
3744AMBNot Included5 Latch Racks of 96 TubesScrew Top Tube
3743AMBAmberBulkScrew Top Tube
3744-WPColorless5 Latch Racks of 96 TubesScrew Top with White Patch
카탈로그 번호 3743BLU
제품 가격(KRW)
-
마개 색상:
Blue
포장:
Bulk
제품 유형:
Screw Top Tube

Thermo Scientific™ Matrix™ 500μL ScrewTop 튜브를 이용하여 증기상 액체 질소를 포함하여 저온에서 시료를 안전하게 보관합니다. 이 튜브는 의료 등급 수지를 이용하여 몰드 제작되었으며 눈에 잘 띄는 고대비 2D 바코드가 영구적으로 표시되어 있습니다. Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D barcode reader, 자동 및 수동 캡핑 장비, 라벨링 옵션과 결합하여 사용되는 이 2D 스크류탑 튜브는 다양한 자동 및 수동 장기 보관용으로 사용할 수 있습니다.

믿을 수 있는 시료 보호
  • Class VI 의료 등급 버진 폴리프로필렌(virgin polypropylene)으로 제조된 튜브
  • 스크류탑 캡은 접합면에 소프트 실리콘 개스킷을 사용해 시료를 완벽하게 보존
  • 랙은 견고한 ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene)로 제작되므로 실수로 떨어뜨릴 경우에도 튜브가 보호됨
  • 스크류탑 튜브는 최저 -196ºC 온도의 저장에도 사용 가능
추적성 확보
  • 고유의 2D 튜브 바코드가 각 튜브의 하단에 영구적으로 레이저 에칭 처리됨
  • 튜브의 2D 바코드를 통해 랙으로부터 튜브를 꺼내지 않고도 한 번에 스캔 및 디코딩할 수 있으며 데이터를 각 튜브별로 연결 가능
  • Thermo Scientific의 VisionMate 판독기 제품군과 호환
보관에 효과적인 구조
  • ANSI-format의 래치 랙이 보관 공간을 극대화하고 다중 채널 수동 피펫 또는 자동 액체 처리 장비와 호환
  • 단일 튜브, 8개의 튜브 또는 96개의 튜브를 동시에 조작하기 위해 여러 캡핑/디캡핑 옵션 사용 가능
엄격한 품질 관리
  • 모든 2D 바코드에 대한 판독성 검사
  • 중복된 바코드가 없도록 이전의 모든 Thermo Scientific 2D 바코드 데이터베이스를 기준으로 2D 바코드 전체에 대한 확인 작업 완료
  • 시료의 무결성과 안전성을 보장하기 위해 모든 튜브에 대한 누액 시험 실시
  • 모든 튜브는 DNA, RNase, DNase, 엔도톡신 및 세포독성이 없는 상태로 제공됨
보증: 90일
내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
바코드Non-proprietary, 12x12 Data-matrix with ECC200 Built-in Error Correction
용량(영국식 단위)16907 fl oz.
마개 색상Blue
마개 포함Yes
마개 재질Virgin Class VI Medical Grade Polypropylene with Virgin Class VI Medical Grade Silicone O-ring
DNase 없음Yes
그린 기능ACT Ecolabel (Gold)
포장Bulk
포장 수량480 Tubes
제품라인Matrix
웰 형상V-bottom
오토클레이브 가능Not Autoclavable
하단 형상Conical
용량(미터법)500 μL
Fit for PurposeSterile and PCR Ready
물질Polypropylene (Medical Grade)
제품 유형Screw Top Tube
멸균Sterile
Unit SizeCase of 480

자주 묻는 질문(FAQ)

What are the main advantages of the Thermo Scientific 2D barcoded storage system?

Here are some advantages of the 2D barcoded storage system:
- Less time needed for labeling, sample recording, and retrieval
- Maximize freezer utilization while keeping storage space organised
- Ensures a safe, permanent ID of a sample
- Enables multivial capping and multichannel filling
- Individualized samples, eliminating multiple freeze/thaw cycles

Why do you recommend Nunc Cryobank vials for liquid nitrogen storage and the Matrix ScrewTop storage tubes for storage at higher temperatures?

We recommend using Nunc Cryobank vials for liquid nitrogen storage as these vials are designed for use at ultra-low temperatures. They come without a lid so that they can be easily picked from the rack at ultra-low temperatures using a tube selection or pen tool.
On the other hand, we recommend Matrix ScrewTop storage tubes for use at higher temperatures (-80 degrees C and above). They work well for both manual and automated picking.

Which Thermo Scientific 2D barcoded storage tubes should I use for my application?

Please view the following information regarding the usage of Thermo Scientific 2D barcoded storage tubes:
Tube Type; Typical Storage Temperature; Application(s); Special Feature(s)
Sepraseal; -20 degrees C; Compound storage; Can easily be removed for sample access
Presplit Sepraseal; -20 degrees C; Compound storage; Up to 200 piercings
Duraseal; -20 degrees; Compound storage; Safe seal for multiple piercings
Matrix ScrewTop; -80 degrees C; Blood components, DNA, Bacteria; With the correct torque, there is very little evaporation at -80 C, disposable pipette tips can be used
Nunc Screwcap; -176 degrees C; Mammalian cells; Minimal height, tubes can be removed with cryo gloves