Guardian™ Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent
Guardian™ Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent
Guardian™ Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent
Guardian™ Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent
Thermo Scientific™

Guardian™ Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent

El estabilizador/diluyente de conjugado de peroxidasa Thermo Scientific Guardian conserva la integridad funcional y la actividad de los anticuerpos conjugadosMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
375521 L
37548200 mL
Número de catálogo 37552
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 L
Pedido a granel o personalizado
El estabilizador/diluyente de conjugado de peroxidasa Thermo Scientific Guardian conserva la integridad funcional y la actividad de los anticuerpos conjugados de peroxidasa de rábano picante y otras proteínas en concentraciones muy diluidas para un almacenamiento a largo plazo.

Características del estabilizador/diluyente de conjugado de peroxidasa Guardian:

Conserva la actividad de HRP: no hay una pérdida significativa de la actividad de HRP durante un periodo de 6 meses a temperatura ambiente (dilución de 1:1000) o 12 meses a 4 °C
Práctico: almacene diluciones listas para su uso (de 1:1000 a 1:100.000) que mantengan la actividad enzimática en el refrigerador, sin alícuotas o congelación
Ensayo compatible: simplemente agregue su tampón bloqueante favorito para crear el diluyente ideal para el sistema ELISA basado en HRP o almacene el conjugado de HRP como una solución madre de 1:1000 para Western blots y dilúyalo en el tampón de ensayo final
Ahorra dinero: más barato que las formulaciones de la competencia o que pedir nuevos conjugados de HRP

Con el estabilizador/diluyente de conjugado de peroxidasa Guardian, el anticuerpo típico de 1 mg/ml o los conjugados de estreptavidina-peroxidasa se pueden diluir hasta 100.000 veces para su almacenamiento a 4 °C. La mayoría de las aplicaciones de ELISA e inmunotransferencia para conjugados de HRP requieren una dilución de las soluciones madre típicas de 1 mg/ml al menos 1000 veces (a 1 µg/ml). Los sistemas de ensayo sensibles, como los sustratos quimioluminiscentes, a menudo requieren una dilución de hasta 100.000 veces (10 ng/ml). La solución Guardian permite que estas concentraciones de trabajo 1X de conjugado de HRP se preparen de forma avanzada y se almacenen a 4 °C durante 12 meses o a temperatura ambiente durante 6 meses. Para aplicaciones de inmunotransferencia, generalmente es mejor preparar una concentración para el almacenamiento que se pueda diluir 10 veces en un tampón de ensayo (que puede contener componentes bloqueantes) para su uso final.

Los procedimientos colorimétricos típicos de ELISA requieren que se diluyan 10 ml de anticuerpo secundario conjugado con HRP de 1000 a 5000 veces a partir de una solución madre de 1 mg/ml. Eso requiere pipetear de 2 a 10 µl de solución madre en un tubo con 10 ml de diluyente. Los sistemas de ensayo más sensibles, como Western blot con sustratos quimioluminiscentes Thermo Scientific SuperSignal West Pico, Dura o Femto para HRP, requieren una segunda ronda de dilución para conseguir la concentración de trabajo necesaria de conjugado de HRP. Con el estabilizador/diluyente Guardian, los conjugados de HRP se pueden diluir previamente y almacenarlos en concentraciones listas para su uso, o se pueden diluir fácilmente de 10 a 100 veces para su uso final. La preparación de mayores volúmenes de soluciones madre prediluidas garantiza la uniformidad y una mayor precisión para los ensayos realizados repetidamente a diario.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o materialEstabilizador/diluyente de conjugado de peroxidasa
Almacenamiento recomendadoAl recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente o a 4 °C.
Forma físicaLíquido
Línea de productosGuardian
Cantidad1 L
Unit SizeEach