p-Toluidin, 99 %, kristalline Schmelze, Thermo Scientific Chemicals
p-Toluidin, 99 %, kristalline Schmelze, Thermo Scientific Chemicals
p-Toluidin, 99 %, kristalline Schmelze, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

p-Toluidin, 99 %, kristalline Schmelze, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 106-49-0 | C7H9N | 107.16 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Glasflasche
Katalognummer 376352500
Preis (EUR)
27,50
Each
Menge:
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
27,50
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS106-49-0
IUPAC Name4-methylaniline
Molecular FormulaC7H9N
InChI KeyRZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1=CC=C(N)C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Colorless to red
Melting point41°C to 46°C
AppearanceMay discolor to brown on storage
Appearance (Form)Liquid after melting or solid
Infrared spectrumConforms
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only