2-Naphthoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Naphthoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Naphthoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Naphthoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2243-83-6 | C11H7ClO | 190.63 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 376590500
Preis (EUR)
223,00
Each
Menge:
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
223,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS2243-83-6
IUPAC Namenaphthalene-2-carbonyl chloride
Molecular FormulaC11H7ClO
InChI KeyXNLBCXGRQWUJLU-UHFFFAOYSA-N
SMILESClC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Grey to brown
GC>=97.5 %
Appearance (Form)Crystalline chunks
Infrared spectrumConforms
Melting point48°C to 52°C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only