Benzyl-bromopropylether, 75 %, Thermo Scientific Chemicals
Benzyl-bromopropylether, 75 %, Thermo Scientific Chemicals
Benzyl-bromopropylether, 75 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Benzyl-bromopropylether, 75 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 3587-60-8 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 376950500
Preis (EUR)
86,40
Each
Menge:
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
86,40
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS3587-60-8
IUPAC Name[(chloromethoxy)methyl]benzene
Molecular FormulaC8H9ClO
InChI KeyLADPCMZCENPFGV-UHFFFAOYSA-N
SMILESClCOCC1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
GC>=70 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only