Nickel(II)-chlorid, 99.995 %, Thermo Scientific Chemicals
Nickel(II)-chlorid, 99.995 %, Thermo Scientific Chemicals
Nickel(II)-chlorid, 99.995 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Nickel(II)-chlorid, 99.995 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7718-54-9 | Cl2Ni | 129.6 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 378350050
Preis (EUR)
175,00
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
175,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7718-54-9
IUPAC Namenickel(2+) dichloride
Molecular FormulaCl2Ni
InChI KeyQMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
SMILES[Cl-].[Cl-].[Ni++]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Powder
Titration Complexometric44.6 to 46.0 % (Ni)
Total trace metal impurities=<100 ppm
Appearance (Color)Yellow to orange
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
RUO – Research Use Only