4-Methoxy-3-Pyridinboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Methoxy-3-Pyridinboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
4-Methoxy-3-Pyridinboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4-Methoxy-3-Pyridinboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1266615-79-5 | C6H8BNO3 | 152.94 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 378380010
Preis (EUR)
159,00
Each
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
159,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1266615-79-5
IUPAC Name(4-methoxypyridin-3-yl)boronic acid
Molecular FormulaC6H8BNO3
InChI KeyYUTPAZKVEOJQCY-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC1=CC=NC=C1B(O)O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Cream
Appearance (Form)Powder
Infrared spectrumConforms
HPLC>=96.0 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only