Lithium-tert.-butoxid ,2.2 M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Lithium-tert.-butoxid ,2.2 M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Lithium-tert.-butoxid ,2.2 M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Lithium-tert.-butoxid ,2.2 M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Lithium-tert.-butoxid ,2.2 M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1907-33-1 | C4H9LiO | 80.06 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Katalognummer 379311000
Preis (EUR)
98,80
Each
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
98,80
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1907-33-1
IUPAC Namelithium(1+) 2-methylpropan-2-olate
Molecular FormulaC4H9LiO
InChI KeyLZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Li+].CC(C)(C)[O-]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear yellow to brown
Appearance (Form)Solution
Strength19 to 21 %
Impurity=<0.2 % LiOH + Li2CO3 (as LiOH)
StabilizerApproximately 250 ppm BHT
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only