Carbonato de cerio(III) hidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Carbonato de cerio(III) hidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Carbonato de cerio(III) hidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Carbonato de cerio(III) hidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals

CAS: 54451-25-1 | C3Ce2O9 | 460.26 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 379400100
Precio (EUR)
19,65
Precio exclusivo compra web
21,70
Ahorro 2,05
Each
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
19,65
Precio exclusivo compra web
21,70
Ahorro 2,05
Each
Identificadores químicos
CAS54451-25-1
IUPAC Namedicerium(3+) tricarbonate
Molecular FormulaC3Ce2O9
InChI KeyGHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H
SMILES[Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Total trace metal impurities=<0.1 %
Appearance (Form)Crystalline powder
Appearance (Color)White to off-white

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Para análisis de ultratrazas
RUO – Research Use Only