P-toluènesulfonate de butyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
P-toluènesulfonate de butyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
P-toluènesulfonate de butyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

P-toluènesulfonate de butyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 778-28-9 | C11H16O3S | 228.31 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Référence 380590250
Prix (EUR)
45,00
Each
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
45,00
Each
Identifiants chimiques
CAS778-28-9
IUPAC Namebutyl 4-methylbenzene-1-sulfonate
Molecular FormulaC11H16O3S
InChI KeyQYJXDIUNDMRLAO-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Voir plus
Appearance (Color)Clear colorless to yellow to brown
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
GC>=98.5 %
Refractive index1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only