PhenethylIsocyanat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
PhenethylIsocyanat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
PhenethylIsocyanat 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

PhenethylIsocyanat 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1943-82-4 | C9H9NO | 147.18 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 380660250
Preis (EUR)
338,00
Each
Menge:
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
338,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1943-82-4
IUPAC Name(2-isocyanatoethyl)benzene
Molecular FormulaC9H9NO
InChI KeyHACRKYQRZABURO-UHFFFAOYSA-N
SMILESO=C=NCCC1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
Appearance (Form)Liquid
GC>=98.5 %
Appearance (Color)Colorless to yellow
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only