Benzylpropargylether 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Benzylpropargylether 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Benzylpropargylether 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Benzylpropargylether 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 4039-82-1 | C10H10O | 146.19 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 380870050
Preis (EUR)
48,00
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
48,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS4039-82-1
IUPAC Name[(prop-2-yn-1-yloxy)methyl]benzene
Molecular FormulaC10H10O
InChI KeyPAQVEXAFKDWGOT-UHFFFAOYSA-N
SMILESC#CCOCC1=CC=CC=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Infrared spectrumConforms
Refractive index1.5180 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
Appearance (Form)Liquid
GC>=96.0 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only