Frascos certificados de boca estrecha de bajo nivel de partículas de HDPE con tapón Nalgene™: Paquete de laboratorio
Frascos certificados de boca estrecha de bajo nivel de partículas de HDPE con tapón Nalgene™: Paquete de laboratorio
Frascos certificados de boca estrecha de bajo nivel de partículas de HDPE con tapón Nalgene™: Paquete de laboratorio
Frascos certificados de boca estrecha de bajo nivel de partículas de HDPE con tapón Nalgene™: Paquete de laboratorio
Frascos certificados de boca estrecha de bajo nivel de partículas de HDPE con tapón Nalgene™: Paquete de laboratorio
Frascos certificados de boca estrecha de bajo nivel de partículas de HDPE con tapón Nalgene™: Paquete de laboratorio
Thermo Scientific™

Frascos certificados de boca estrecha de bajo nivel de partículas de HDPE con tapón Nalgene™: Paquete de laboratorio

Almacene eficazmente productos químicos de alta pureza con estos frascos de HDPE, que ofrecen un contenido en trazas metálicas extremadamente bajo.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapón
382099-0500500 ml28 mm
382099-0250250 ml24 mm
382099-10001 l38-430 mm
Número de catálogo 382099-0500
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
500 ml
Tamaño del tapón:
28 mm

Los frascos de boca estrecha de HDPE con certificación de bajo nivel de partículas Thermo Scientific™ Nalgene tienen un contenido en trazas metálicas sumamente bajo, lo que los convierte en una excelente opción para almacenar productos químicos de alta pureza. La fabricación en un entorno controlado minimiza la contaminación por sólidos. Los frascos de boca estrecha con niveles bajos de partículas certificados son empleados por clientes que diseñan y confeccionan un embalaje combinado para químicos de alta pureza.

Características:
  • A prueba de fugas†

Incluye:

Tapones de polipropileno

Recomendado para:

Almacenamiento y envío de reactivos microelectrónicos o biológicos

† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información de nuestra información del cumplimiento normativo

Especificaciones
Capacidad16 oz, 500 ml
Capacidad (imperial)16 oz
Certificaciones/conformidadFabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). Los frascos se prueban a 15 psi (103 kPa) según las regulaciones 49 CFR 173.27 (c)(2), la Parte 4, 1.1.6 de las Instrucciones técnicas de ICAO y el Apartado 5.0.2.9 de las Regulaciones sobre materiales peligrosos de IATA.
Color del tapónNatural
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón28 mm
Tipo de tapónTapón de rosca (acoplado)
DescripciónFrascos de boca estrecha con bajo nivel de partículas
Diámetro (métrico)73 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)21 mm
Altura (imperial)6,71 in
Altura (métrico)171 mm
Niveles bajos de partículas
Acabado del cuello28 mm
N.º por caja48
Tipo de productoFrasco de boca estrecha
FormaForma redonda
Dispensación a través del tapónNo
Anchura (imperial)2,86 in
Capacidad (métrico)500 ml
Closure IncludedSí
ColorNatural
MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
BocaEstrecha
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 48