Nalgene™ PETG Low Particulate Biotainer Bottles
Nalgene™ PETG Low Particulate Biotainer Bottles
Nalgene™ PETG Low Particulate Biotainer Bottles
Thermo Scientific™

Nalgene™ PETG Low Particulate Biotainer Bottles

Diseñados específicamente para la fabricación de productos farmacéuticos y biológicos, los garrafones de PETG con certificación de limpieza Thermo Scientific™Más información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)IncluyeCantidad
383005-42500 mLAsas laterales14 x 5 frascos
383025-42125 mLAsas laterales20 x 5 frascos
383110-421 LAsas laterales7 x 5 frascos
383230-422 LAsas laterales4 x 5 frascos
383230-202 LAsas laterales20 frascos
383415-165 LMango de polietileno6 frascos
383415-425 LMango para el cuello6 frascos
Número de catálogo 383005-42
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
500 mL
Incluye:
Asas laterales
Cantidad:
14 x 5 frascos
Diseñados específicamente para la fabricación de productos farmacéuticos y biológicos, los garrafones de PETG con certificación de limpieza Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ reducen el riego de contaminación cruzada.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Esterilizables en autoclaveNo esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial)16.9 fl. oz.
Certificaciones/conformidadUSP 788
Color del tapónBlanco
Revestimiento del tapónLDPE
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón38 mm
Diámetro (métrico)77 mm
Para utilizar con (aplicación)Específicamente diseñadas para fabricación de productos farmacéuticos y biológicos, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Altura (métrico)176 mm
IncluyeAsas laterales
Longitud (imperial)22,75 in
Niveles bajos de partículasUSP <788> (Low particulate)
N.º por caja70/caja
N.° por paquete5/Pk.
Tipo de productoBiotainer
Cantidad14 x 5 frascos
Anchura (imperial)16 in
Paso del flujo de trabajoUpstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation.
Capacidad (métrico)500 mL
ColorTransparente
MaterialPETG
EsterilidadEstéril
Unit SizeEach