Nalgene™ PETG Low Particulate Biotainer Bottles
Nalgene™ PETG Low Particulate Biotainer Bottles
Nalgene™ PETG Low Particulate Biotainer Bottles
Thermo Scientific™

Nalgene™ PETG Low Particulate Biotainer Bottles

Diseñados específicamente para la fabricación de productos farmacéuticos y biológicos, los garrafones de PETG con certificación de limpieza Thermo Scientific™Más información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)IncluyeCantidad
383025-42125 mL, 125 mLAsas laterales, Asas laterales20 x 5 frascos, 20 x 5 frascos
383005-42500 mL, 500 mLAsas laterales, Asas laterales14 x 5 frascos, 14 x 5 frascos
383110-421 L, 1 LAsas laterales, Asas laterales7 x 5 frascos, 7 x 5 frascos
383230-422 L, 2 LAsas laterales, Asas laterales4 x 5 frascos, 4 x 5 frascos
383230-202 L, 2 LAsas laterales, Asas laterales20 frascos, 20 frascos
383415-165 L, 5 LMango de polietileno, Mango de polietileno6 frascos, 6 frascos
383415-425 L, 5 LMango para el cuello, Mango para el cuello6 frascos, 6 frascos
Número de catálogo 383025-42
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
125 mL, 125 mL
Incluye:
Asas laterales, Asas laterales
Cantidad:
20 x 5 frascos, 20 x 5 frascos
Diseñados específicamente para la fabricación de productos farmacéuticos y biológicos, los garrafones de PETG con certificación de limpieza Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ reducen el riego de contaminación cruzada.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Esterilizables en autoclaveNo esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial)4.23 fl. oz.
Certificaciones/conformidadUSP <778>
Color del tapónBlanco, Blanco
Revestimiento del tapónLDPE, LDPE
Material del cierrePolipropileno, Polipropileno
Tamaño del tapón38 mm, 38 mm
Diámetro (métrico)52 mm
Diámetro exterior (métrico)52 mm
Diámetro exterior del cuello (métrico)38 mm, 38 mm
Para utilizar con (aplicación)Específicamente diseñadas para fabricación de productos farmacéuticos y biológicos, Específicamente diseñadas para fabricación de productos farmacéuticos y biológicos, Media/Buffer Storage, Media/Buffer Storage, Sampling, Sampling, Storage, Storage, Transportation ​, Transportation ​, Validation Testing, Validation Testing, Drug Substance, Drug Substance, Drug Product, Drug Product
Altura (métrico)105 mm, 105 mm
IncluyeAsas laterales, Asas laterales
Longitud (imperial)12 in, 12 in
Niveles bajos de partículasUSP <788> (Low particulate), USP <788> (Low particulate)
N.º por caja100/caja, 100/caja
N.° por paquete5/Pk., 5/Pk.
Cantidad20 x 5 frascos, 20 x 5 frascos
Anchura (imperial)12 in, 12 in
Paso del flujo de trabajoUpstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation.
Esterilizables en autoclaveNot Autoclavable
Capacidad (imperial)4.23 fl. oz.
Capacidad (métrico)125 mL, 125 mL
Certificaciones/conformidadUSP 788
ColorTransparente, Transparente
MaterialPETG, PETG
Tipo de productoBiotainer, Biotainer
EsterilidadEstéril, Estéril
Unit SizeEach