Jod, rein, Thermo Scientific Chemicals
Jod, rein, Thermo Scientific Chemicals
Jod, rein, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Jod, rein, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 387050250
Preis (EUR)
25,65
Exklusiv online
28,60
Ersparnis 2,95 (10%)
Each
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
25,65
Exklusiv online
28,60
Ersparnis 2,95 (10%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7553-56-2
IUPAC Namediiodine
Molecular FormulaI2
InChI KeyPNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
SMILESII
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Insoluble matterPasses test
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
RUO – Research Use Only