Solución de cloruro de hidrógeno, 4 M en 1,4-dioxano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Solución de cloruro de hidrógeno, 4 M en 1,4-dioxano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Solución de cloruro de hidrógeno, 4 M en 1,4-dioxano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Solución de cloruro de hidrógeno, 4 M en 1,4-dioxano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 mL
800 mL
Número de catálogo 388368000
Precio (USD)
-
Cantidad:
800 mL
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS7647-01-0
IUPAC Namehydrogen chloride
Molecular FormulaClH
InChI KeyVEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILESCl
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Strength3.95 to 4.40 N
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Appearance (Form)Solution
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
RUO - Para uso exclusivo en investigación