Amalgame de mercure et sodium, env. 20 % de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Amalgame de mercure et sodium, env. 20 % de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Amalgame de mercure et sodium, env. 20 % de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Amalgame de mercure et sodium, env. 20 % de sodium, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 11110-52-4 | HgNa | 223.582 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Référence 388460500
Prix (EUR)
579,00
Each
Quantité:
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
579,00
Each
Identifiants chimiques
CAS11110-52-4
IUPAC Namemercury sodium
Molecular FormulaHgNa
InChI KeyMJGFBOZCAJSGQW-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Na].[Hg]
Voir plus
Appearance (Form)Irregular pieces
Appearance (Color)Silver to grey
Sodium (Na)20 % (approximately)

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Réactif de réduction
RUO – Research Use Only