Sulfato de hidrógeno y amonio, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Sulfato de hidrógeno y amonio, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Sulfato de hidrógeno y amonio, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Sulfato de hidrógeno y amonio, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7803-63-6 | H5NO4S | 115.10 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 389412500
Precio (USD)
-
Cantidad:
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS7803-63-6
IUPAC Nameammonium hydrogen sulfate
Molecular FormulaH5NO4S
InChI KeyBIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES[NH4+].OS([O-])(=O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals
Titration with NaOH98.5 to 101.5 %
Arsenic (As)=<0.00002 %
Cobalt (Co)=<0.0005 %
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only