Bromuro de 3-yodobencilo, 97%
Bromuro de 3-yodobencilo, 97%
Bromuro de 3-yodobencilo, 97%
Thermo Scientific Chemicals

Bromuro de 3-yodobencilo, 97%

CAS: 49617-83-6 | C7H6BrI| 296,93 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 392530250
Precio (EUR)
464,00
Each
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
464,00
Each
Identificadores químicos
CAS49617-83-6
IUPAC Name1-(bromomethyl)-3-iodobenzene
Molecular FormulaC7H6BrI
InChI KeyBACZSVQZBSCWIG-UHFFFAOYSA-N
SMILESBrCC1=CC(I)=CC=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
GC>=96.0 %
Appearance (Form)Crystalline powder
Melting point47°C to 50°C
Appearance (Color)Light orange to red to brown
Infrared spectrumConforms

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RU– Solo para uso en investigación