2'-Iodoacetophenon +99 %, Thermo Scientific Chemicals
2'-Iodoacetophenon +99 %, Thermo Scientific Chemicals
2'-Iodoacetophenon +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2'-Iodoacetophenon +99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2142-70-3 | Molecular Formula: C8H7IO | Molecular Weight: 246.04 g/mol
Have Questions?
KatalognummerMengeVerpackung
3931300505 gGlasflasche
Katalognummer 393130050
Preis (EUR)
104,00
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
104,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS2142-70-3
IUPAC Name1-(2-iodophenyl)ethan-1-one
Molecular FormulaC8H7IO
InChI KeyXDXCBCXNCQGZPG-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(=O)C1=CC=CC=C1I
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
Appearance (Form)Liquid
Refractive index1.6170 to 1.6200 (20°C, 589 nm)
GC>=99.0 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO– Nur für Forschungszwecke