Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, Thermo Scientific Chemicals
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, Thermo Scientific Chemicals
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 32503-27-8 | C16H37NO4S | 339.54 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 394200250
Preis (EUR)
36,10
Each
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
36,10
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS32503-27-8
IUPAC Nametetrabutylazanium hydrogen sulfate
Molecular FormulaC16H37NO4S
InChI KeySHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
SMILESOS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to almost white
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals
Infrared spectrumConforms
Melting point169°C to 173°C
Titration with NaOH98.5 to 101.5 %
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
RUO – Research Use Only