Ácido 1-pentanosulfonico, sal sódica 99+ %, cromatografía de pares iónicos, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 1-pentanosulfonico, sal sódica 99+ %, cromatografía de pares iónicos, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 1-pentanosulfonico, sal sódica 99+ %, cromatografía de pares iónicos, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido 1-pentanosulfonico, sal sódica 99+ %, cromatografía de pares iónicos, anhidro, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 22767-49-3 | C5H11NaO3S | 174.19 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 396650250
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS22767-49-3
IUPAC Namesodium pentane-1-sulfonate
Molecular FormulaC5H11NaO3S
InChI KeyROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
SMILES[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Infrared spectrumConforms
UV(0.5 M in water)
UVat 220 nm A: =<0.06
Titration after Ion exchange>=99.0 % (on dry substance)
UVat 230 nm A: =<0.04
Ver más
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de pares iónicos
RUO – Research Use Only