n-Pentano, + 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
n-Pentano, + 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
n-Pentano, + 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

n-Pentano, + 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 109-66-0 | C5H12 | 72.15 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Número de catálogo 397230010
Precio (EUR)
-
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS109-66-0
IUPAC Namepentane
Molecular FormulaC5H12
InChI KeyOFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCCC
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Infrared spectrumConforms
Water=<0.005 %
Residue after evaporation=<0.001 %
GC>=99.0 %
Appearance (Color)Clear colorless
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only