2,4,6-Tricloropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2,4,6-Tricloropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2,4,6-Tricloropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2,4,6-Tricloropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 16063-69-7 | C5H2Cl3N | 182.44 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 399590050
Precio (EUR)
180,00
Each
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
180,00
Each
Identificadores químicos
CAS16063-69-7
IUPAC Name2,4,6-trichloropyridine
Molecular FormulaC5H2Cl3N
InChI KeyFJNNGKMAGDPVIU-UHFFFAOYSA-N
SMILESClC1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to light yellow
Appearance (Form)Crystals or crystalline solid
Infrared spectrumConforms
Melting point31°C to 37°C
GC>=97.5 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only