Juego de bolígrafos marcadores criogénicos
El producto real puede variar
Thermo Scientific™
Juego de bolígrafos marcadores criogénicos
Etiquete los criotubos a - 200 °C (- 328 °F) con el juego de bolígrafos marcadores criogénicos Thermo Scientific™. La tinta es de secado rápido, permanente y no mancha.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColor
4000221Multicolor
4000222Negro
Número de catálogo 4000221
Precio (MXN)
-
Color:
Multicolor
Etiquete los viales criogénicos a - 200 °C (- 328 °F) con el juego de bolígrafos marcadores criogénicos Thermo Scientific™. La tinta es de secado rápido, permanente y no mancha.
  • El juego multicolor incluye cuatro bolígrafos de punta fina en negro, azul, verde y rojo
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
ColorMulticolor
Para utilizar con (equipo)Criotubos y cajas
AdmiteViales
TipoCryo Marker Pen Set
Intervalo de temperatura-200 °C (-328 °F)
Unit SizeEach