Search
Search
| Número de catálogo | Admite | Tipo |
|---|---|---|
| 4000312 | 24 paquetes (1 nivel) | Gradilla para piel |
| 185089 | Ajustable, 10 puestos | Gradilla de recipientes |
| 4000294 | 40 tubos capilares de 0,25/0,5 ml | Gradilla de tubos capilares |
| 4000303 | Varillas 162, de 5 a 6 ampollas/varilla | Rack de varillas para congelación |
| 4000310 | 48 paquetes de piel (2 niveles) | Gradilla para piel |
| 4000311 | 72 paquetes (3 nivel) | Gradilla para piel |
| 4000340 | 10 bidones (para la sangre del cordón, modelo 4000610) | Gradilla de recipientes |
| 4000700 | 77 varillas | Rack de varillas para congelación |
| 4000701 | 76 ampollas de 1,2 ml/2 ml | Gradilla para viales (pequeña) |
| 4000702 | Cinco gradillas criogénicas de 1,2 ml/2 ml (pequeñas) | Soporte para gradilla de viales |
| 4000703 | 161 ampollas de 1,2 ml/2 ml | Gradilla para viales (grande) |
| 4000704 | Cinco gradillas criogénicas de 1,2 ml/2 ml (grandes) | Soporte para gradilla de viales |
| 4000705 | 76 ampollas de 4 ml/5 ml | Gradilla para viales (pequeña) |
| 4000706 | Tres gradillas criogénicas de 4 ml/5 ml (pequeñas) | Soporte para gradilla de viales |
| 4000707 | 161 ampollas de 4 ml/5 ml | Gradilla para viales (grande) |
| 4000708 | Tres gradillas criogénicas de 4 ml/5 ml (grandes) | Soporte para gradilla de viales |
Mayor flexibilidad para sus aplicaciones de congelación a velocidad controlada con los racks Thermo Scientific™ para el congelador de velocidad controlada CryoMed™. Incluye un surtido de varillas, cartuchos, capilares y gradillas para viales.