p-Acetotoluidid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
p-Acetotoluidid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
p-Acetotoluidid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

p-Acetotoluidid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 103-89-9 | C9H11NO | 149.19 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 400165000
Preis (EUR)
268,00
Each
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
268,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS103-89-9
IUPAC NameN-(4-methylphenyl)acetamide
Molecular FormulaC9H11NO
InChI KeyYICAMJWHIUMFDI-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC(=O)NC1=CC=C(C)C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)White to pink to light brown
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals
Infrared spectrumConforms
Melting point147°C to 151°C
GC>=98.5 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only