tert-Butylethylether, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
tert-Butylethylether, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
tert-Butylethylether, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

tert-Butylethylether, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 637-92-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 403530250
Preis (EUR)
256,00
Each
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
256,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS637-92-3
IUPAC Name2-ethoxy-2-methylpropane
Molecular FormulaC6H14O
InChI KeyNUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCOC(C)(C)C
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless
Refractive index1.3746 to 1.3766 (20°C, 589 nm)
GC>=96.0 %
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only