Solución de tetraclorocuprato de dilitio, 0,1 M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Solución de tetraclorocuprato de dilitio, 0,1 M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Solución de tetraclorocuprato de dilitio, 0,1 M en THF, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Solución de tetraclorocuprato de dilitio, 0,1 M en THF, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 15489-27-7 | Cl4CuLi2 | 219.226 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Número de catálogo 407830250
Precio (EUR)
41,40
Each
Cantidad:
25 mL
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
41,40
Each
Identificadores químicos
CAS15489-27-7
IUPAC Namecopper(2+) dilithium(1+) tetrachloride
Molecular FormulaCl4CuLi2
InChI KeyHCJWWBBBSCXJMS-UHFFFAOYSA-J
SMILES[Li+].[Li+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Titration Argentometric0.09 to 0.12 M

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only